Learn More
Yoduro de titanio(IV), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378588 10 g 10 g
11368588 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040663.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7720-83-4
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7720-83-4
Número MDL MFCD00043077
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) iodide
Punto de fusión 150°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Masa, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.52
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Acrid
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.30 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.