Learn More
Fluoruro de titanio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10658064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10658064 100 g Frasco de plástico 100 g
10003700 10 g Frasco de plástico 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10658064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308431000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-63-3
Fórmula molecular TiF4
Peso molecular (g/mol) 123.89
Número MDL MFCD00042545
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) fluoride
Color Blanco
Forma física Polvos o fragmentos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal TiF4
Índice Merck 15, 9635
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.89
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.