Learn More
Fluoruro de titanio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) fluoride |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvos o fragmentos |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | TiF4 |
| Índice Merck | 15, 9635 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.89 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |