Learn More
Fluoruro de titanio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347237 25 g 25 g
11357237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011540.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-63-3 | TiF4
Titanium(IV) fluoride is used for preparation of glycosyl fluorides, glycosylation, preparation of fluorohydrins, addition of carbanions to aldehydes and imines. It is a catalyst for chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-63-3
Fórmula molecular TiF4
Número MDL MFCD00042545
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) fluoride
Punto de fusión 284° (sublimation)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.89
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.798
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium tetrafluoride