Learn More
Etóxido de titanio (IV), 85 %, téc., contiene 5-15 % de isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10207023 250 g Frasco de vidrio 250 g
10043730 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10207023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312542500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3087-36-3 , 67-63-0
Fórmula molecular C8H20O4Ti
Peso molecular (g/mol) 228.15
Número MDL MFCD00009071
Clave InChI JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
Nombre IUPAC etanolato;titanio(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) ethoxide
Nombre de nota Contains 5-15% Isopropanol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ti(OC2H5)4
Índice de refracción 1.5033 to 1.5053
Cantidad 250 g
Beilstein 01,III,1338
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.15
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Líquido