Learn More
Dióxido de titanio(IV), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10695502 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695502 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10695502 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1900/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 2900°C
Punto de fusión 1855°C
CAS 13463-67-7
Color Blanco
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular O2Ti
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
Nombre IUPAC dioxotitanio
Peso molecular (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.88g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo