Learn More
Titanium(Iv) Chloride Solution, 1.0M in methylene chloride, Honeywell™
Código de producto. 15652710 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652710 100 mL Glass Bottle 100 ml
15662710 800 mL Glass Bottle 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652710 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 249866100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1.0 M in methylene chloride
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-45-0
Fórmula molecular Cl4Ti
Peso molecular (g/mol) 189.667
Número MDL MFCD00011267
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) Chloride Solution
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal TiCl4
Número UN UN3289
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.68g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in methylene chloride
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 24.09psi (55°C), 6.93psi (20°C)
Densidad 1.365g/mL at 25°C