Learn More
Titanium(IV) chloride solution, 0.09 M in 20% HCl, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 100 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655430 4 x 100 mL Glass Bottle paquete de 4
1 options
Código de producto. 15655430 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 4049854X100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride solution
Nombre de nota 0.09 M in 20% HCl
CAS 7550-45-0
Cantidad 4 x 100 mL
Fórmula molecular Cl4Ti
Fórmula lineal H2O
Número MDL MFCD00011332
Número UN UN2922
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
Peso molecular (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Envase Glass Bottle
Densidad 1.099 g/mL at 25 °C