Learn More
Titanium(Iv) Chloride, ReagentPlus™, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15651840 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
200 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15651840 200 g Glass Bottle 200 g
1 options
Código de producto. 15651840 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 208566200G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
uso con reactivos, base de trazas de metal al 99.9 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 136.4°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) Chloride
Punto de fusión -24°C
CAS 7550-45-0
Color De incoloro a amarillo
Forma física Liquid
Cantidad 200 g
Fórmula molecular Cl4Ti
Fórmula lineal TiCl4
Número MDL MFCD00011267
Número UN UN1838
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
Peso molecular (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.68g/mol
Porcentaje de pureza 99.9% (trace metals basis)
Grado ReagentPlus
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 9.6mmHg (20°C), 50mmHg (55°C)
Densidad 1.73g/mL at 20°C