Learn More
Titanium(IV) Chloride, purum, ≥98% (AT), Honeywell™
Código de producto. 15657390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15657390 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15657390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 895411L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Cantidad 1 L
Fórmula molecular Cl4Ti
Fórmula lineal TiCl4
Número MDL MFCD00011267
Número UN UN1838
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
Peso molecular (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.68g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (AT)
Presión de vapor 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C)
Densidad 1.73g/mL at 20°C