Learn More
Titanium(IV) Chloride, puriss., ≥99% (AT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15697390 50 mL 50 ml
15687390 250 mL 250 ml
15677390 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15697390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 8954550ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss.,≥99.0% (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-45-0
Fórmula molecular Cl4Ti
Peso molecular (g/mol) 189.667
Número MDL MFCD00011267
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal TiCl4
Número UN UN1838
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.68g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (AT)
Presión de vapor 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C)
Densidad 1.73g/mL at 20°C