Learn More
Titanium(Iv) Chloride, ≥99.995% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15602750 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15602750 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15602750 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 25431210G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99.995% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 136.4°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) Chloride
Punto de fusión -25°C
CAS 7550-45-0
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Cl4Ti
Fórmula lineal TiCl4
Número MDL MFCD00011267
Número UN UN1838
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
Peso molecular (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.68g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.995% (trace metals basis)
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 50mmHg (55°C), 9.6mmHg (20°C)
Densidad 1.73g/mL at 20°C