Learn More
Cloruro de titanio(IV), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184210 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10767841 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10562164 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-45-0
Número MDL MFCD00011267
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Especificaciones
Punto de ebullición 136.5°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride
Punto de fusión -24.0°C
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min
Fórmula molecular Cl4Ti
Fórmula lineal TiCl4
Fieser 01,1169; 02,414; 03,291; 04,507; 05,671; 06,590; 07,370; 08,483; 09,468; 10,401; 11,337; 12,94; 13,6; 14,111; 15,317; 16,332; 17,344
Índice Merck 15, 9634
Información de solubilidad Solubility in water: reacts forming hcl. Other solubilities: miscible with cold cond. hcl, soluble in alcohol (reacts, forming hcl), miscible with aliphatic hydrocarbons and, chlorinated aliphatic hydrocarbons
Peso molecular (g/mol) 189.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.71
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.72
Densidad 1.7200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.