Learn More
Cloruro de titanio(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) chloride |
| Nombre de nota | 1M Solution in Dichloromethane |
| CAS | 7550-45-0, 75-09-2 |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | Cl4Ti |
| Número MDL | MFCD00011267 |
| Índice Merck | 15, 9634 |
| Sinónimo | titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.