Learn More
Alfa Aesar™ Titanium(IV) chloride, 1M soln. in toluene
Código de producto. 15424447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15424447 100mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15424447 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H31808.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Cantidad 100mL
Fórmula molecular Cl4Ti
Fórmula lineal TiCl4
Número MDL MFCD00011267
Número UN UN2924
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Nombre IUPAC titanium(4+);tetrachloride
Peso molecular (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.69