Learn More
Cloruro de titanio(IV), solución de 0,09 M en 20 % de HCl, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205214 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10205214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428351000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0, 7647-01-0, 7732-18-5
Color De incoloro a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Cl4Ti
Número MDL MFCD00011267
Índice Merck 15, 9634
Sinónimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Nombre IUPAC titanio(4+);tetracloruro
Peso molecular (g/mol) 189.71
PubChem CID 160960
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.71
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.08 to 0.10M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.099
Densidad 1.0990g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.