Learn More
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide, 95%, Thermo Scientific™
27.30€ - 256.00€
| CAS | 1070-10-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C32H68O4Ti |
| Peso molecular (g/mol) | 564.76 |
| Número MDL | MFCD00015264,MFCD00015264 |
| Clave InChI | KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt |
| PubChem CID | 54603245 |
| Nombre IUPAC | titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate) |
| SMILES | [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15492947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.22 |
100g |
27.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15402957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.36 |
500g |
78.40€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15412957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.A3 |
2kg |
256.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 1070-10-6 | |
| 564.76 | |
| KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N | |
| 54603245 | |
| [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-] |
| C32H68O4Ti | |
| MFCD00015264,MFCD00015264 | |
| tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt | |
| titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate) |
Especificaciones
| Titanium (IV) 2-ethylhexyloxide | |
| C32H68O4Ti | |
| MFCD00015264,MFCD00015264 | |
| 71°C (160°F) | |
| KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N | |
| titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate) | |
| 54603245 | |
| 95% | |
| Moisture sensitive |
| 1070-10-6 | |
| Ti[OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]4 | |
| 3692023 | |
| tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt | |
| [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-] | |
| 564.76 | |
| 564.79 | |
| 1.482 | |
| 0.926 g/mL |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H317-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-969-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures