Learn More
2-Etilhexanoato de titanio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate acts as a coupling agent to improve the adhesion of the fiber and resin in Kevla-phenolic composites. It is used as a catalyst in the polymerization of cyclic poly(butylene terephthalate) oligomers for composite applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium (IV) 2-ethylhexanoate |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. Miscible with ethyl acetate. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.75 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
- Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) 2-ethylhexanoate