Learn More
Fluoruro de titanio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322178 10 g 10 g
11332178 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013079.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13470-08-1
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13470-08-1
Número MDL MFCD00042544
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(III) fluoride
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Sparingly soluble. It hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.9
Olor Pungent, makes eyes water
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 3.400 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(III) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium fluoride