Learn More
Fluoruro de titanio(III), 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10320854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10320854 1 g 1 g
10445275 5 g 5 g
10380564 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10320854 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384520010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13470-08-1
Fórmula molecular F3Ti
Peso molecular (g/mol) 104.9
Número MDL MFCD00042544
Especificaciones
Punto de ebullición 1400°C
Nombre del producto químico o material Titanium(III) fluoride
Punto de fusión 1200°C
Color Marrón a rojo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex F)
Fórmula lineal TiF3
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.9
Porcentaje de pureza 98%
Identificación Confirmed
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(III) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación