Learn More
Cloruro de titanio(III) complejo tetrahidrofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10525983 1 g Frasco de vidrio 1 g
10598663 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18039-90-2 | C12H24Cl3O3Ti | 370.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18039-90-2
Fórmula molecular C12H24Cl3O3Ti
Peso molecular (g/mol) 370.56
Número MDL MFCD01631276
Clave InChI MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3
PubChem CID 6097232
Nombre IUPAC oxolano;triclorotitanio
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Punto de fusión >250°C
Color Azul a azul-verde
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.56
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.