Learn More
Solución de cloruro de titanio (III), técnica, al 12,5% (p/p) TiCl3, Fisher Chemical
Código de producto. 10080460 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10080460 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10080460 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1950/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Morado
CAS 7705-07-9
Fórmula molecular Cl3Ti
Número MDL MFCD00011266
Clave InChI YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
Nombre IUPAC titanium(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 154.22
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
pH 1
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium (III) chloride solution in HCl (12.5% w/w TiCl3)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid