Learn More
Cloruro de titanio(III), solución al 20 % p/v en 2 N de ácido clorhídrico, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Titanium(III) chloride |
| CAS | 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Color | Morado |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | Cl3Ti |
| Fórmula lineal | TiCl3 |
| Número MDL | MFCD00011266 |
| Índice Merck | 15,9637 |
| Sinónimo | Titanous chloride |
| Mehr anzeigen |