Learn More
Cloruro de titanio(III), solución al 20 % p/v en 2 N de ácido clorhídrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453935 250 mL Frasco de plástico 250 ML
10247043 25 mL Frasco de plástico 25 ML
11914201 1 L Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10453935 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395622500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Morado
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular Cl3Ti
Fórmula lineal TiCl3
Número MDL MFCD00011266
Índice Merck 15,9637
Sinónimo Titanous chloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Clave InChI YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
Nombre IUPAC titanium(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 154.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.26
Porcentaje de pureza ∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.2000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.