Learn More
Titanium(Ii) Hydride, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15631900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631900 100 g Poly Bottle 100 g
15641900 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15631900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 209279100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
−325 mesh, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-98-5
Número MDL MFCD00151301
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(II) Hydride
Punto de fusión 400°C
Color Gris
Cantidad 100 g
Fórmula lineal TiH2
Número UN UN1871
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.88g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Punto de ignición 437°F
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.91g/mL at 25°C