Learn More
Lámina de titanio, 0,89 mm de grosor, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Titanium |
| Color | Gris |
| Aspecto | Dark Gray foil |
| Cantidad | 200 x 1000 mm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis) |
| Formulario | Lámina, 0,89 mm de grosor |