Learn More
Lámina de titanio, 0,032 mm de grosor, recocido, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
23 x 25 cm
23 x 100 cm
23 x 500 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328757 23 x 25 cm cada uno
11338757 23 x 100 cm cada uno
11348757 23 x 500 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035881.WF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.65€ / paquete de 1
    Ahorro 11.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 8,3 g/23 x 25cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Nombre de nota Annealed
Punto de fusión 1660°C
Punto de ebullición 3287°C
Aspecto Silver Gray foil
Densidad 4.506 g/cm3
Cantidad 23 x 25 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,032 mm de grosor