Learn More
Lámina de titanio, 0,025 mm de grosor, 99,94 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356537 75 x 75 mm cada uno
11326537 25 x 75 mm cada uno
11346537 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000360.FL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.74€
    277.65€ / paquete de 1
    Ahorro 66.09€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,2 g/25 x 75 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray foil
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 75 x 75 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.94% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor