Learn More
Dióxido de titanio, TRC
Código de producto. 30009163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009163 10 g 10 g
30003779 25 g 25 g
30003923 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44677510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2 Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Sinónimo Titanium dioxide, TiO2
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium dioxide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2O.Ti
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9378