Learn More
Dióxido de titanio, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Código de producto. 15598264 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15598264 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15598264 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 416201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium Dioxide
CAS 13463-67-7
Cantidad 500 g
Fórmula molecular O2Ti
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
Nombre IUPAC dioxotitanio
Peso molecular (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 4.26kg