Learn More
(Diisopropóxido) bis(2,4-pentanodionato) de titanio, 75 % en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11433760 100 g 100 g
11423760 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11433760
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089360.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17927-72-9
Fórmula molecular C16H28O6Ti
Número MDL MFCD00000031
Sinónimo Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Color Marrón
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Número UN UN1219
Temperatura de inflamación 18°C (61°F)
Información de solubilidad Hydrolyze with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in isopropanol
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.494
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.010 g/mL