Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos de titanio para el rotor SureSpin™ 632
Código de producto. 16644884
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
17 mL
38,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
16644884 38,5 mL paquete de 6
16634884 17 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16644884 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21115.00€
    20700.00€ / paquete de 6
    Ahorro 415.00€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el rotor SureSpin™ 632
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SureSpin 632
Capacidad 38,5 mL
Material Titanio
Cantidad 6/Paq.