Learn More
Boruro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495320 10 g 10 g
11405330 50 g 50 g
11415330 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11495320 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044558.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-63-5
Fórmula molecular B2Ti
Peso molecular (g/mol) 69.487
Número MDL MFCD00049595
Clave InChI QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium boride,
PubChem CID 131664302
Nombre IUPAC boro;titanio
SMILES [B].[B].[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium boride
Punto de fusión 3225°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.5
Densidad 4.38