Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH portátil resistente al agua
Código de producto. 11733403
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -2 a 16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
11733403 De -2 a 16 1 PCS
1 options
Código de producto. 11733403 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI991001N
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con una gran pantalla LCD de dos niveles para una fácil visualización de los indicadores de pH, temperatura y estado. El medidor de pH portátil resistente al agua Hanna Instruments™ ofrece un funcionamiento simplificado con dos botones. Compa
Medidor de pH/temperatura portátil, compacto y resistente al agua que se suministra completo, que incluye un maletín de transporte compacto y un electrodo de pH con estructura de titanio exclusivo que tiene un sensor de temperatura integrado.
  • Gran pantalla LCD de dos niveles para una fácil visualización de los indicadores de pH, temperatura y estado
  • Funcionamiento simplificado con dos botones
  • Batería de duración excepcionalmente larga de 1200 horas de uso continuo
Especificaciones
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (hasta 60 °C); ±1,0 °C (exterior), ± 1 °F (hasta 140 °F);
Exactitud (pH) ±0.02
Para utilizar con (aplicación) Calibración automática de pH de uno o dos puntos con reconocimiento automático de tampón
Intervalo (pH) De -2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points 4,01; 7,01; 10,01 o 4,01; 6,86; 9,18
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 23 °F a 221 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Tipo de pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 x 58 x 30 mm
Modelo HI991001
Fuente de alimentación
Tipo de sonda Cable
Resolución 0,01 pH
Intervalo de detección De – 2 a 16 pH, 1,5 V, – 5,5 °C a +105 °C
Compensación de la temperatura Automático de -5 a 105 ºC °C
Batería, tipo 1,5V
Sensor de temperatura Sonda de pH/ORP amplificada previamente con interna
Duración de la batería 1200 h
Tensión 1,5 V