Learn More
Aluminuro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378117 100 g 100 g
11368117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11378117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022895.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Utilizado en motores de turbina de aeronaves, válvulas de escape y turbocompresores para motores de vehículos de pasajeros, proceso intermedio para algunos productos de fábrica.
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12004-78-3
Fórmula molecular Al3Ti
Peso molecular (g/mol) 128.812
Número MDL MFCD00054094
Clave InChI OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
PubChem CID 6336852
Nombre IUPAC aluminio;titanio
SMILES [Al].[Al].[Al].[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium aluminide
Forma física Polvo de malla -325, intermetálico
Cantidad 100 g
Número UN UN3178
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico