Learn More
Aluminuro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368117 25 g 25 g
11378117 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11368117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022895.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Utilizado en motores de turbina de aeronaves, válvulas de escape y turbocompresores para motores de vehículos de pasajeros, proceso intermedio para algunos productos de fábrica.
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12004-78-3
Fórmula molecular Al3Ti
Peso molecular (g/mol) 128.812
Número MDL MFCD00054094
Clave InChI OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
PubChem CID 6336852
Nombre IUPAC aluminio;titanio
SMILES [Al].[Al].[Al].[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium aluminide
Forma física Polvo de malla -325, intermetálico
Cantidad 25 g
Número UN UN3178
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium aluminide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..