Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringa de PTFE (hidrófobo) Titan3™
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
La adición de un filtro de jeringa antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa hidrófobos de PTFE Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas finas. Estos filtros se utilizan para la filtración de sustancias orgánicas agresivas, soluciones altamente básicas o calientes y como protectores de transductores. Pueden filtrar soluciones acuosas tras prehumedecerlas con alcohol.
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: PTFE con certificación HPLC, con soporte de polipropileno. |
| Color | Azul transparente |
| Desechables | Sí |
| Material (membrana) | PTFE (hidrófobo) |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de muestras: soluciones agresivas orgánicas, altamente básicas o calientes, soluciones acuosas sin prehumectación con alcohol |
| Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 157 μL |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Prefiltro | Sí |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.