Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de acetato de celulosa para jeringas Titan3™
Código de producto. 13496886 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
4 mm
17 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
13496886 0,2 μm 4 mm paquete de 100
17801860 0,2 μm 17 mm paquete de 200
13426896 0,2 μm 17 mm paquete de 100
13466896 0,2 μm 30 mm paquete de 100
17821860 0,45 μm 17 mm paquete de 200
13466906 0,45 μm 17 mm paquete de 100
13416916 0,45 μm 30 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13496886 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 42204CA
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) resistentes.
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa Titan3 son una buena opción para la filtración de medios de cultivo de tejidos, y para la filtración de muestras biológicas sensibles.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: Acetato de celulosa con certificación HPLC.
Color Verde
Desechables Sí
Material (membrana) Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración de muestras: medios de cultivo de tejidos; muestras biológicas sensibles
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 15 μL
Material de la carcasa Polipropileno
Prefiltro No
Tasa de presión 75 psi
Línea de productos Titan3
Cantidad 100/Pk.
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) < 15 μL (retención)
Diámetro (métrico) 4 mm
Diámetro de la membrana (métrico) 4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.