Learn More
Amarillo titán, puro, grado indicador, C.I.19540, Fisher Chemical
Código de producto. 10605702 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10605702 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10605702 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/2060/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1829-00-1
Fórmula molecular C28H19N5Na2O6S4
Número MDL 13091
Clave InChI CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)NN=NC4=CC=C(C=C4)C5=NC6=C(S5)C(=C(C=C6)C)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; 6-metil-2-[4-[2-[4-(6-metil-7-sulfonato-1,3-benzotiazol-2-il)fenil]iminohidrazinil]fenil]-1,3-benzotiazol-7-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 695.709
PubChem CID 73217
Formula Weight (peso de la fórmula) 695.71g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Ámbar
pH 5.1
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiazol Yellow G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.