Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora Titan, temperatura ambiente de hasta 600 °C, aleación de aluminio
Código de producto. 10126520
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
10126520 Aleación de aluminio 1 PCS
1 options
Código de producto. 10126520 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor PZ283TD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Rectángulo, Tamaño: 9 x 6,3 in.
  • El aislamiento eficiente permite utilizar la placa calefactora en el trabajo superficies que no son resistentes al calor
  • Tapa aislada con bisagras diseñada para mantener la pérdida de calor a un mínimo absoluto
  • Temperatura controlada por el controlador de temperatura o programa
  • Con el controlador de temperatura se mantiene la superficie de calentamiento completa de la placa calefactora a una temperatura seleccionada constante
  • El controlador de programa permite trabajar con perfiles de temperatura, es decir, fases seleccionadas de calentamiento, enfriamiento y parada (máximo de 5 etapas), donde cada fase puede durar hasta 5 horas 59 minutos
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tamaño 22,86 x 16,00 cm (9 x 6,3 pulg.)
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 600 °C
Peso (imperial) 22 lb.
Altura (métrico) 145 mm
Longitud (métrico) 1,5 mm
Peso (métrico) 10 kg
Vataje 2000 W
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz, 2000 w
Frecuencia 50/60 Hz
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente