Learn More
Endecotts™ Tamizadora Titan 450
Código de producto. 15583944
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
De 20 μm a 125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
15583944 De 20 μm a 125 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15583944 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor T450/23050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La tamizadora Endecotts Titan 450 es una agitadora vibratoria que se utiliza para realizar pruebas de tamizado junto con pilas de tamices para la clasificación de partículas de diversas muestras de material.
  • Accionamiento electromagnético para un funcionamiento silencioso y prácticamente sin mantenimiento
  • Se ajusta fácilmente a la máxima eficiencia
  • Controles digitales para un funcionamiento sencillo y fiable a través de una interfaz externa
  • Opción económica
  • Sin piezas mecánicas móviles
  • Adecuada para el tamizado en húmedo o en seco
Certifications
CE
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tipo de producto Intervalo: De 20ßm a 125 mm
Diámetro (imperial) 30,4/45,7 cm (12/18 pulg)
Diámetro (métrico) 250/300/315/350/400/450 mm
Modelo Modelo de suelo Titan 450
N.º de tamices 7 tamices de altura completa (450 mm/18 pulg. de diámetro)
Tamaño de partículas De 20 μm a 125 mm
Intervalo del temporizador Digital, 00:10 99:50 min (unidad externa)