Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Placa de prueba de cultivo de tejidos
Descripción
- Tratamiento optomecánico del área de crecimiento para una adhesión celular óptima
- La tapa con sistema de ventilación de aire garantiza un intercambio de gases controlado con baja evaporación.
- El borde inclinado permite la colocación de la tapa en una sola posición.
- El área de marca amarilla en la tapa y la placa garantiza la correcta orientación de la tapa: amarillo sobre amarillo – ¡fósforo!
- El área de agarre estriada garantiza un agarre seguro y evita que la tapa se levante accidentalmente.
- Etiquetado alfanumérico claro entre los pocillos para una fácil orientación durante la microscopía, caracteres alfanuméricos negros fáciles de ver en el lateral
- Área de crecimiento solo en la zona esférica
- Superficie de crecimiento absolutamente plana
- Todo TPP Los tamaños de placa (6, 12, 24, 48 y 96 pocillos) se apilan de forma segura entre sí.
- Las rejillas de ventilación en la base de la placa evitan la condensación y proporcionan un flujo de aire constante entre las placas apiladas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
| Formato | Estándar |
| Contenido y almacenamiento | Sin luz solar directa, temperatura ambiente, sin cambios bruscos de temperatura. |
| Descripción | Placa TC, Planar Perfecto |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Envase | Unidad de embalaje única y pequeña |
| Tipo de enlace | Individual |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Rutina de cultivo celular |
| Mostrar más |