Learn More
Bel Art™ Gradillas para matraces de cultivo de tejidos
Código de producto. 11732016
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
5
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11732016 5 cada uno
11722016 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11732016 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189700002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.90€
    65.44€ / paquete de 1
    Ahorro 14.46€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los estantes evitan el efecto dominó de los matraces al volcarse uno sobre otro.
  • Estas gradillas de polipropileno admiten matraces de cultivo de tejidos de 25 cc, 75 cc, 50 a 75 ml o 250 a 260 ml o de tamaño similar en posición vertical.
  • Los orificios rectangulares de las placas superior y central estabilizan los matraces para evitar que se vuelquen
  • Organice fácilmente los matraces para mejorar el procesamiento y evitar errores en la recogida de medios utilizados, en el cambio de medios, en el lavado de monocapas celulares, la tripsinización y la siembra de células
  • Las asas de cada extremo facilitan la manipulación de las gradillas y permiten el transporte seguro de matraces a la incubadora
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Matraces
Material Polipropileno
Posiciones 5
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces de 250 a 260 ml
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,7 x 12,5 x 13,2cm
Longitud (métrico) 29,7 cm
Tipo de producto Gradilla para matraces
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 13,2 cm
matriz, red, conjunto 5 x 1
Anchura (métrico) 12,5 cm