Learn More
Bel Art™ Gradillas para matraces de cultivo de tejidos
Código de producto. 11722016
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
5
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11722016 12 cada uno
11732016 5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11722016 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189700001
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Los estantes evitan el efecto dominó de los matraces al volcarse uno sobre otro.
  • Estas gradillas de polipropileno admiten matraces de cultivo de tejidos de 25 cc, 75 cc, 50 a 75 ml o 250 a 260 ml o de tamaño similar en posición vertical.
  • Los orificios rectangulares de las placas superior y central estabilizan los matraces para evitar que se vuelquen
  • Organice fácilmente los matraces para mejorar el procesamiento y evitar errores en la recogida de medios utilizados, en el cambio de medios, en el lavado de monocapas celulares, la tripsinización y la siembra de células
  • Las asas de cada extremo facilitan la manipulación de las gradillas y permiten el transporte seguro de matraces a la incubadora
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Matraces
Material Polipropileno
Posiciones 12
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraz de cultivo de tejidos de lados planos de 50 a 75 ml
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 in)
Longitud (métrico) 230 mm
Altura (imperial) 4,2 in
Tipo de producto Gradilla para matraces
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 10,7 cm
Anchura (métrico) 137 mm