Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Matraz de cultivo de tejidos
Description
- Matraz de cultivo de tejidos con lámina desprendible de 25 a 300 cm²
- Disponible en todos los tamaños: 25 - 300 cm2
- Se retira la lámina para permitir un acceso amplio y directo a la cámara de cultivo.
- Gran solapa pellizcada para un agarre firme
- El frasco no se puede volver a cerrar después de haber retirado la lámina.
- Se entrega con tapones de rosca para filtro. Una presión interna superior a 0,03 bar en el matraz sin ecualización de presión podría levantar la lámina y provocar fugas.
- El anillo de apilamiento ofrece un grapado estable y sin deslizamiento de varios matraces.
- Ventilaciones para una aireación uniforme entre los matraces apilados
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | Lámina desprendible, tapa de rosca del filtro |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Ancha |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Con ventilación |
| Show More |