Learn More
TPP Techno Plastic Products™ Bastidores de cultivo de tejidos y tubos de centrífuga
Código de producto. 11361794
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
4 líneas
Admite:
30 x 15 mL/20 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Admite Tamaño de la unidad
11361794 4 líneas 30 x 15 mL/20 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11361794 Proveedor TPP Techno Plastic Products™ N.º de proveedor 99019
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricados en polipropileno para mayor resistencia y durabilidad. TPP™ Los bastidores de cultivo de tejidos y tubos de centrifugadora son plegables, lo que permite ahorrar espacio cuando no se usan, y son adecuados para tubos de 5 mL a 50 mL.
Fabricados en polipropileno para mayor resistencia y durabilidad. TPP™ Los bastidores de cultivo de tejidos y tubos de centrifugadora son plegables, lo que permite ahorrar espacio cuando no se usan, y son adecuados para tubos de 5 mL a 50 mL.
  • Codificación alfanumérica para facilitar la identificación
  • Se puede desmontar y almacenar para ahorrar espacio
  • Cubierta superior transparente para TPP™ 99018
  • TPP™ 99018 incluye protección antideslizante para uso con TPP™ 91243, tubo plano de cultivo tisular de 10 mL
  • TPP™ 99018 adecuado para tubos centrífugas de 15 mL y 5 mL o tubos de cultivo tisular de 10 mL
  • TPP™ 99019 adecuado para tubos centrífugos de 15 mL o 50 mL
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite 30 x 15 mL/20 x 50 mL
Material Polipropileno
Posiciones 4 líneas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos centrífugos de 15 mL o 50 mL
Tamaño 209 x 172 x 62 mm
Tipo de producto Plegable