Learn More
Solución de Tisab modelo TISAB/NO3, WTW™
Código de producto. 10111681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10111681 4 x 1 L 4 litros
1 options
Código de producto. 10111681 Proveedor WTW N.º de proveedor 150120
 Artículo restringido
En stock
Las soluciones de ajuste de fuerza iónica tienen varias tareas: TISAB para mediciones de fluoruro no solo ajusta el valor de pH, sino que también descompone los compuestos complejos que contienen fluoruro. Otras soluciones de ajuste de fuerza iónica aseguran un valor de pH adaptado, así como la adición de una sal conductora adecuada para capturar correctamente la concentración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase 4 botellas de 1 litro
Forma física Líquido
pH 30
Punto de ebullición de 100 °C
Solubilidad Miscible con agua
Cantidad 4 x 1 L