Learn More
WTW™ Solución de tampón TISAB™
Código de producto. 11938094
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de fluoruro
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11938094 Electrodo de fluoruro 4 litros
1 options
Código de producto. 11938094 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 140100
 Artículo restringido
En stock
Las soluciones de ajuste de fuerza iónica tienen varias tareas: TISAB para mediciones de fluoruro no solo ajusta el valor de pH, sino que también descompone los compuestos complejos que contienen fluoruro. Otras soluciones de ajuste de fuerza iónica aseguran un valor de pH adaptado, así como la adición de una sal conductora adecuada para capturar correctamente la concentración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electrodo de fluoruro
Tipo Solución de tampón TISAB