Learn More
Clorhidrato de tiropramida, TRC
Código de producto. 30457178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457178 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30457178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44690025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiropramide Hydrochloride
CAS 53567-47-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 H41 N3 O3 . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','hydrochloride (1:1), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride (9CI), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride','(±)-, Alfospas, Maiorad, Tiromid, Tiropramide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C28H41N3O3.ClH/c1-5-18-31(19-6-2)28(33)26(29-27(32)24-12-10-9-11-13-24)22-23-14-16-25(17-15-23)34-21-20-30(7-3)8-4;/h9-17,26H,5-8,18-22H2,1-4H3,(H,29,32);1H
SMILES Cl.CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OCCN(CC)CC)cc1)NC(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-[3-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-1-(dipropilamino)-1-oxopropan-2-il]benzamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 504.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.2915
Porcentaje de pureza >95