Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552581 25 g Frasco de vidrio 25 g
10052060 100 g Frasco de vidrio 100 g
10378793 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10552581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.40€
    54.65€ / 25 g
    Ahorro 5.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-45-1
Fórmula molecular C6H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 320.238
Número MDL MFCD00149531
Clave InChI HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxibenceno-1,3-ácido disulfónico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiron™
Punto de fusión >300.0°C
Fórmula lineal (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Índice Merck 15, 9621
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.21
Pérdida por secado 4% to 6% (typically)
Envase Frasco de vidrio
Color Blanco
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate